7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
H1422-1G H1422-5G
TCIAH1422-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAH1422-1G TCIAH1422-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037578
Numéro CAS: 575-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44bca48bdc37bed5c580cfbe397d339ae9daa0ec&vid=44bca48bdc37bed5c580cfbe397d339ae9daa0ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité