1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hexyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, 1-Hexyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
H1423-5G H1423-25G
TCIAH1423-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAH1423-5G TCIAH1423-25G
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₁₂H₁₉F₆N₃O₄S₂
MW: 447,42 g/mol
Point de fusion: -9°C
Numéro MDL: MFCD08458931
Numéro CAS: 382150-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bae4de598aa275c62826d14ca8887ef26601d68f&vid=bae4de598aa275c62826d14ca8887ef26601d68f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité