Hexafluorophosphate de 1-hexylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Hexylpyridin-1-ium hexafluorophosphate(V)
H1424-5G H1424-25G
TCIAH1424-5GEA 106 EUR InStock
TCIAH1424-5G TCIAH1424-25G
Hexafluorophosphate de 1-hexylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hexafluorophosphate de 1-hexylpyridinium
Formule: C₁₁H₁₈F₆NP
MW: 309,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093298
Numéro CAS: 797789-00-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité