4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
H1425-5G H1425-25G
TCIAH1425-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH1425-5G TCIAH1425-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClN₃
MW: 169,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673994
Numéro CAS: 2863-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a005c701c5c37d7fb8d0fc1ad09d14a3f5f3c64b&vid=a005c701c5c37d7fb8d0fc1ad09d14a3f5f3c64b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité