Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluorocyclotriphosphazene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

H1429-5G H1429-25G
TCIAH1429-5GEA 128 EUR InStock
TCIAH1429-5G TCIAH1429-25G
Hexafluorocyclotriphosphazene ≥97.0% (par GC)
Hexafluorocyclotriphosphazene


Formule: F₆N₃P₃
Point d'ébullition: 51°C
Point de fusion: 27°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192400
Numéro CAS: 15599-91-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=317a0676840b87be69340d345f362bdf533fae4f&vid=317a0676840b87be69340d345f362bdf533fae4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité