7-(2-Hydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-(2-Hydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, Proxyphylline, 7-(2-Hydroxypropyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(β-Hydroxypropyl)Theophylline
H1430-5G H1430-25G
TCIAH1430-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAH1430-5G TCIAH1430-25G
7-(2-Hydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
7-(2-Hydroxypropyl)theophylline
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₃
MW: 238,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022833
Numéro CAS: 603-00-9
EINECS: 210-028-7
Merck Index: 14,07905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8549efcb1a1ae2954285bc3800d17509595c1ac1&vid=8549efcb1a1ae2954285bc3800d17509595c1ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité