3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
H1432-5G H1432-25G
TCIAH1432-5GEA 77 EUR InStock
TCIAH1432-5G TCIAH1432-25G
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol ≥98.0% (par GC)
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
Formule: C₁₂H₂₆O₇
MW: 282,33 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: 7°C
Numéro MDL: MFCD00002877
Numéro CAS: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&vid=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité