3-(1-Hydroxyéthyl)phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(1-Hydroxyethyl)phenol, 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
H1433-1G H1433-5G
TCIAH1433-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAH1433-1G TCIAH1433-5G
3-(1-Hydroxyéthyl)phénol ≥98.0% (par GC)
3-(1-Hydroxyéthyl)phénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238621
Numéro CAS: 2415-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d03eaae7413424427d49f1179e133ee3707bcff&vid=6d03eaae7413424427d49f1179e133ee3707bcff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité