Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hydroxypyrene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

H1435-1G H1435-5G
TCIAH1435-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH1435-1G TCIAH1435-5G
1-Hydroxypyrene ≥98.0% (par GC)
1-Hydroxypyrene


Formule: C₁₆H₁₀O
Numéro MDL: MFCD00044543
Numéro CAS: 5315-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e4faa5cb82ec9aa3cddb307d8d7bd0e337c26a8&vid=9e4faa5cb82ec9aa3cddb307d8d7bd0e337c26a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité