1,1,3,3,5,5-Hexaméthyltrisiloxane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H,5H-Hexamethyltrisiloxane
H1441-5ML H1441-25ML
TCIAH1441-5MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1441-5ML TCIAH1441-25ML
1,1,3,3,5,5-Hexaméthyltrisiloxane ≥97.0% (par GC)
1,1,3,3,5,5-Hexaméthyltrisiloxane
Formule: C₆H₂₀O₂Si₃
MW: 208,48 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00039788
Numéro CAS: 1189-93-1
EINECS: 214-716-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d88edcbb929f8648a77310c1f90838f2d3705f&vid=d3d88edcbb929f8648a77310c1f90838f2d3705f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité