2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetamido-4-methylphenol
H1442-5G H1442-25G
TCIAH1442-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAH1442-5G TCIAH1442-25G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020183
Numéro CAS: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité