2-Méthyl-6-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-2-methylquinoline
H1446-1G H1446-5G
TCIAH1446-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAH1446-1G TCIAH1446-5G
2-Méthyl-6-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-6-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047600
Numéro CAS: 613-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&vid=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité