2,3,6,7,10,11-Hexakis(octyloxy)triphénylène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
H1450-200MG H1450-1G
TCIAH1450-200MGEA 154 EUR InStock
TCIAH1450-200MG TCIAH1450-1G
2,3,6,7,10,11-Hexakis(octyloxy)triphénylène ≥98.0% (par HPLC)
2,3,6,7,10,11-Hexakis(octyloxy)triphénylène
Formule: C₆₆H₁₀₈O₆
MW: 997,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD20528916
Numéro CAS: 70351-87-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43877122bcba231b550dc0588c5617850cdedede&vid=43877122bcba231b550dc0588c5617850cdedede&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité