1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H1454-1G H1454-5G
TCIAH1454-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH1454-1G TCIAH1454-5G
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
Formule: C₇H₄F₃N₃O
MW: 203,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038806
Numéro CAS: 26198-21-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b3e84b8110398763458925e520bedcdd84e8cfa&vid=0b3e84b8110398763458925e520bedcdd84e8cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité