Halobetasol Propionate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 21-Chloro-6alpha,9alpha-difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16beta-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-Propionate
H1457-25MG H1457-100MG
TCIAH1457-25MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAH1457-25MG TCIAH1457-100MG
Halobetasol Propionate ≥98.0% (par HPLC)
Halobetasol Propionate
Formule: C₂₅H₃₁ClF₂O₅
MW: 484,96 g/mol
Point de fusion: 221°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866013
Numéro CAS: 66852-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d087d0ecc578d3335de924e20fb0bc572f29043&vid=6d087d0ecc578d3335de924e20fb0bc572f29043&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +89.0 to +93.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité