Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-3-nitrocoumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitro-2H-chromen-2-one

H1458-5G H1458-25G
TCIAH1458-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH1458-5G TCIAH1458-25G
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin


Formule: C₉H₅NO₅
MW: 207,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051671
Numéro CAS: 20261-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90615ae9c6946a2941edbdb617bbef21f12d581&vid=a90615ae9c6946a2941edbdb617bbef21f12d581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité