2-Hexyl-1-decanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, 2-Hexyldecanol
H1461-25ML H1461-100ML H1461-500ML
TCIAH1461-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAH1461-25ML TCIAH1461-100ML TCIAH1461-500ML
2-Hexyl-1-decanol ≥97.0% (par GC)
2-Hexyl-1-decanol
Formule: C₁₆H₃₄O
MW: 242,45 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: -15°C
Point d'éclair: 159°C
Numéro MDL: MFCD00060903
Numéro CAS: 2425-77-6
EINECS: 219-370-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&vid=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité