3-Hexadecylthiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1462-1G H1462-5G H1462-25G
TCIAH1462-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAH1462-1G TCIAH1462-5G TCIAH1462-25G
3-Hexadecylthiophene ≥97.0% (par GC)
3-Hexadecylthiophene
Formule: C₂₀H₃₆S
Numéro MDL: MFCD07368973
Numéro CAS: 119269-24-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6a6d869c4382808b9dc132087249eaeba233d9c&vid=e6a6d869c4382808b9dc132087249eaeba233d9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité