4-Hydroxyphenylretinamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
H1464-10MG H1464-100MG
TCIAH1464-10MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAH1464-10MG TCIAH1464-100MG
4-Hydroxyphenylretinamide ≥98.0% (par HPLC)
4-Hydroxyphenylretinamide
Formule: C₂₆H₃₃NO₂
MW: 391,56 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00792674
Numéro CAS: 65646-68-6
Merck Index: 14,03998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a37b75f5d72bd48dc6c5469239813a4bae83726e&vid=a37b75f5d72bd48dc6c5469239813a4bae83726e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.40 to 3.80 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité