5-Hydroxypicolinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H1471-1G H1471-5G
TCIAH1471-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH1471-1G TCIAH1471-5G
5-Hydroxypicolinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Hydroxypicolinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 268°C
Numéro MDL: MFCD00661309
Numéro CAS: 15069-92-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb581b340c9f03a1412e66d17af377891acb72d&vid=9fb581b340c9f03a1412e66d17af377891acb72d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité