(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H1473-1G H1473-5G
TCIAH1473-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH1473-1G TCIAH1473-5G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065692
Numéro CAS: 73401-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=254b199fec5c693967fbfebfb54f9623190c83a5&vid=254b199fec5c693967fbfebfb54f9623190c83a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité