5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxyhexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-2-one
H1475-5G H1475-25G
TCIAH1475-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAH1475-5G TCIAH1475-25G
5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone ≥98.0% (par GC)
5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00988184
Numéro CAS: 92343-46-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5c3e8d165b986d300674b35fbfa08c4f899346&vid=be5c3e8d165b986d300674b35fbfa08c4f899346&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité