Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H1477-1G H1477-5G
TCIAH1477-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAH1477-1G TCIAH1477-5G
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016834
Numéro CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471e70b6fcb67d1ad4b2bed068af189e2389cfb&vid=c471e70b6fcb67d1ad4b2bed068af189e2389cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité