2'-Hydroxy-5'-méthyl-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1479-5G H1479-25G
TCIAH1479-5GEA 44 EUR InStock
TCIAH1479-5G TCIAH1479-25G
2'-Hydroxy-5'-méthyl-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Hydroxy-5'-méthyl-3'-nitroacétophénone
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192216
Numéro CAS: 66108-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccf23e23f8ff66c29a08e06dd1f5197c38fb2e20&vid=ccf23e23f8ff66c29a08e06dd1f5197c38fb2e20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité