20-Hydroxyecdysone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: β-Ecdysone
H1480-100MG H1480-25MG
TCIAH1480-100MGEA 202 EUR InStock
TCIAH1480-100MG TCIAH1480-25MG
20-Hydroxyecdysone ≥97.0% (par HPLC)
20-Hydroxyecdysone
Formule: C₂₇H₄₄O₇
MW: 480,642 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036740
Numéro CAS: 5289-74-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2b6adec330f9b99c1c4d2a4926428dcb052d50a&vid=f2b6adec330f9b99c1c4d2a4926428dcb052d50a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +62.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité