3-Biphénylylméthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Biphenyl-3-methanol, [1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol, 3-Phenylbenzyl Alcohol
H1481-1G H1481-5G
TCIAH1481-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAH1481-1G TCIAH1481-5G
3-Biphénylylméthanol ≥96.0% (par GC)
3-Biphénylylméthanol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD08703631
Numéro CAS: 69605-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&vid=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité