2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
H1483-25G H1483-5G
TCIAH1483-25GEA 241 EUR InStock
TCIAH1483-25G TCIAH1483-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD02070021
Numéro CAS: 7464-14-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité