3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: T-1105
H1485-1G H1485-5G
TCIAH1485-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH1485-1G TCIAH1485-5G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,114 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233977
Numéro CAS: 55321-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=712c9d4386eeabe05c2f043eb27b1592461f0860&vid=712c9d4386eeabe05c2f043eb27b1592461f0860&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité