Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HDPA, N-hexadecylphosphonicacid, n-Hexadecylphosphonic acid

H1488-1G H1488-5G
TCIAH1488-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAH1488-1G TCIAH1488-5G
Hexadecylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexadecylphosphonic acid


Formule: C₁₆H₃₅O₃P
MW: 306,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015836
Numéro CAS: 4721-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6e2514940cf0f712e31ffa78c6653137dfefb60&vid=b6e2514940cf0f712e31ffa78c6653137dfefb60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité