4-Hexylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hexylphenylboronic Acid, 4-N-Hexylphenylboronic acid, 4-(Hex-1-yl)benzeneboronic acid
H1489-1G H1489-5G
TCIAH1489-1GEA 66 EUR InStock
TCIAH1489-1G TCIAH1489-5G
4-Hexylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Hexylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039029
Numéro CAS: 105365-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc7e4c8d048cb60fc0e28bc4590d45d37709d50d&vid=fc7e4c8d048cb60fc0e28bc4590d45d37709d50d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité