2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1494-1G H1494-5G
TCIAH1494-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAH1494-1G TCIAH1494-5G
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point de fusion: 2°C
Numéro MDL: MFCD01098830
Numéro CAS: 938-45-4
EINECS: 213-342-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a80de649a3fab6ffdd74e80a1bd844b4e1e2c97&vid=3a80de649a3fab6ffdd74e80a1bd844b4e1e2c97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité