Acide 3-hydroxy-4-iodobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1496-1G H1496-5G
TCIAH1496-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAH1496-1G TCIAH1496-5G
Acide 3-hydroxy-4-iodobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD02068386
Numéro CAS: 58123-77-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d974a512c319e1f0921d740eeb02dc074a27b4&vid=57d974a512c319e1f0921d740eeb02dc074a27b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 233.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité