Hydrocortisone 17-Butyrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11beta,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-Butyrate, Cortisol 17-Butyrate
H1506-200MG H1506-1G
TCIAH1506-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAH1506-200MG TCIAH1506-1G
Hydrocortisone 17-Butyrate ≥98.0% (par HPLC)
Hydrocortisone 17-Butyrate
Formule: C₂₅H₃₆O₆
MW: 432,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083364
Numéro CAS: 13609-67-1
EINECS: 237-093-4
Merck Index: 14,04787
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454b621f55405ca9d4ee87f13413fe1311664a86&vid=454b621f55405ca9d4ee87f13413fe1311664a86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=0.1,CHCl3) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité