1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H1507-5G H1507-25G
TCIAH1507-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAH1507-5G TCIAH1507-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether
Formule: C₄H₄F₆O
Point d'ébullition: 55°C
Numéro MDL: MFCD00041537
Numéro CAS: 382-34-3
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=419fbbf1955de35bb05aff7e8c26403f4b02a0da&vid=419fbbf1955de35bb05aff7e8c26403f4b02a0da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité