1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
H1508-1G H1508-5G
TCIAH1508-1GEA 44 EUR InStock
TCIAH1508-1G TCIAH1508-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin ≥96.0% (par GC)
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formule: C₄H₄F₃NO
MW: 139,08 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00040885
Numéro CAS: 335-08-0
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&vid=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité