6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
H1511-1G H1511-5G
TCIAH1511-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH1511-1G TCIAH1511-5G
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068174
Numéro CAS: 6272-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité