4'-Hydroxyacetophenone oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1512-1G H1512-5G
TCIAH1512-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH1512-1G TCIAH1512-5G
4'-Hydroxyacetophenone oxime ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00481697
Numéro CAS: 34523-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité