1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilinane
H1513-1G H1513-5G
TCIAH1513-1GEA 88 EUR InStock
TCIAH1513-1G TCIAH1513-5G
1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane ≥90.0% (par GC)
1,1,3,3,5,5-Hexaethoxy-1,3,5-trisilacyclohexane
Formule: C₁₅H₃₆O₆Si₃
MW: 396,70 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD06660097
Numéro CAS: 17955-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac788ec10a443358d1bd3b3450bb8879eac56d2&vid=3ac788ec10a443358d1bd3b3450bb8879eac56d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité