6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1515-5G H1515-25G
TCIAH1515-5GEA 132 EUR InStock
TCIAH1515-5G TCIAH1515-25G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene ≥98.0% (par GC)
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-5,5-bis(trifluoromethyl)-1,3-octadiene
Formule: C₁₀H₅F₁₃
MW: 372,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28014057
Numéro CAS: 1429188-77-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité