Hydrazine bromhydrate ∼50% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazine monohydrobromide
H1517-25G H1517-500G
TCIAH1517-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1517-25G TCIAH1517-500G
Hydrazine bromhydrate ∼50% dans l'eau
Hydrazine bromhydrate
Formule: H₅BrN₂
MW: 112,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065394
Numéro CAS: 13775-80-9
EINECS: 237-412-7
ONU: 3289
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Potassium iodate Method) 49.0 to 51.0 w/w%
Concentration (Argentmetric Titration) 49.0 to 51.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité