3-Hydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: m-Hydroxybenzophénone
TCIAH1518-25GEA 416 EUR InStock
TCIAH1518-25G TCIAH1518-5G
3-Hydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002297
Numéro CAS: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité