3-Méthyl-(1H)-pyrazine-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1519-1G H1519-5G
TCIAH1519-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAH1519-1G TCIAH1519-5G
3-Méthyl-(1H)-pyrazine-2-one ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-(1H)-pyrazine-2-one
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646120
Numéro CAS: 19838-07-4
EINECS: 243-362-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité