Hexafluoroisopropyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H1524-5G H1524-25G
TCIAH1524-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH1524-5G TCIAH1524-25G
Hexafluoroisopropyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Hexafluoroisopropyl methyl ether
Formule: C₄H₄F₆O
Point d'ébullition: 50°C
Numéro MDL: MFCD00221772
Numéro CAS: 13171-18-1
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dac02fef76eb515878d13f93b4104251e8750cc7&vid=926e50c8b711d14f1021ed46bb68850da03ceba8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité