(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: GO-Y078
H1525-20MG H1525-100MG
TCIAH1525-20MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAH1525-20MG TCIAH1525-100MG
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (par HPLC)
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one
Formule: C₂₂H₂₄O₇
MW: 400,43 g/mol
Numéro CAS: 1217503-60-0
EINECS: 274-722-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=934a7233828664fc9ae22f44e07965b8676ae95b&vid=934a7233828664fc9ae22f44e07965b8676ae95b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité