2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
H1528-1G H1528-5G
TCIAH1528-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAH1528-1G TCIAH1528-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01571202
Numéro CAS: 170886-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb8793e9ef973d9d305096637b3a542926908c1&vid=4bb8793e9ef973d9d305096637b3a542926908c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité