2-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-methoxyphenol
H1531-5G H1531-25G
TCIAH1531-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAH1531-5G TCIAH1531-25G
2-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₂H₁₇N₃O₂
MW: 355,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD23102325
Numéro CAS: 106556-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6043f8eaf36a39c2cc1b26efa670f9595ea28730&vid=6043f8eaf36a39c2cc1b26efa670f9595ea28730&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité