Heptylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
H1535-1G H1535-5G
TCIAH1535-1GEA 110 EUR InStock
TCIAH1535-1G TCIAH1535-5G
Heptylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Heptylphosphonic acid
Formule: C₇H₁₇O₃P
MW: 180,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015840
Numéro CAS: 4721-16-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=552cca71e5a3adab24e551497da6a57650814b1b&vid=552cca71e5a3adab24e551497da6a57650814b1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité