(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-3-Piperidinol hydrochloride
H1538-1G H1538-5G
TCIAH1538-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAH1538-1G TCIAH1538-5G
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426348
Numéro CAS: 475058-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité