1-Hexen-5-yne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H1541-1G H1541-5G
TCIAH1541-1GEA 176 EUR InStock
TCIAH1541-1G TCIAH1541-5G
1-Hexen-5-yne ≥97.0% (par GC)
1-Hexen-5-yne
Formule: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060909
Numéro CAS: 14548-31-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758cb9d7c598c8f4e8fa88ad880aa97c59d866e2&vid=758cb9d7c598c8f4e8fa88ad880aa97c59d866e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité