Hydroxocobalamin acetate salt ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Vitamin B12a acetate, Hydroxocobalamin acetate, Hydroxycobalamine acetate
H1542-1G H1542-5G
TCIAH1542-1GEA 124 EUR InStock
TCIAH1542-1G TCIAH1542-5G
Hydroxocobalamin acetate salt ≥90.0% (par HPLC)
Hydroxocobalamin acetate salt
Formule: C₆₄H₉₂CoN₁₃O₁₆P
MW: 1389,422 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082532
Numéro CAS: 22465-48-1
EINECS: 245-019-7
Merck Index: 14,04809
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 12.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité